주요 문서
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
동의어(들):
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
291.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
140-146 °C
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI key
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)