주요 문서
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
동의어(들):
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O7
CAS Number:
Molecular Weight:
312.32
Beilstein:
1597153
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
solid
작용기
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
InChI key
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)