주요 문서
722251
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1-tetralone
97%
동의어(들):
7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9FO
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
61-66 °C
작용기
fluoro
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI key
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)