About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
118-134 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1c(cncc1)C(=O)O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.