주요 문서
719668
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
2,3-Butylene glycol-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
Molecular Weight:
94.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)