주요 문서
603600
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-13C4
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
94.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
273.2 °F
Flash Point (°C)
134 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)