About This Item
Linear Formula:
13C6H5SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
149-152 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
KHBQMWCZKVMBLN-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.