주요 문서
717827
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
73-77 °C
작용기
aldehyde
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)