주요 문서
686409
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.603
density
1.486 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)