주요 문서
717797
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-benzoxazolinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
204-209 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI key
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)