주요 문서
653470
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
동의어(들):
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
151.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
InChI key
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)