주요 문서
717363
Sigma-Aldrich
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
동의어(들):
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24Au2Cl2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
863.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
286-289 °C
SMILES string
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
InChI key
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)