분석
≥98.0% (HPLC)
98%
양식
crystals
작용기
sulfonamide
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for beta-aminoethylation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)