주요 문서
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
동의어(들):
4-Fluorostyrene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7FO
CAS Number:
Molecular Weight:
138.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
92 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
72.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)