About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2O2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
powder
작용기
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.