주요 문서
734985
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
176-180 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Patrycja Rogala et al.
Chemistry & biodiversity, 16(11), e1900403-e1900403 (2019-09-14)
The antibacterial and antibiofilm activities of two new ruthenium complexes against E. coli, S. aureus, P. aeruginosa PAO1 (laboratory strain) and P. aeruginosa LES B58 (clinical strain) were evaluated. Complexes, mer-[RuIII (2-bimc)3 ] ⋅ H2 O (1) and cis-[RuIV Cl2 (2,3-pydcH)2 ] ⋅ 4H2