분석
97%
양식
solid
mp
63-68 °C
작용기
acyl chloride
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI key
ITDFRSCTQXOUAC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges