주요 문서
333069
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
85-87 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3H
InChI key
CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Difluorobenzoyl chloride was used in the preparation of N-(6-chloro-5-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-2,3-difluorobenzamide.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)