주요 문서
707457
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C713CH7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
103 °C/20 mmHg
density
1.202 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI key
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F
Flash Point (°C)
92 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)