226505
2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
96%
동의어(들):
β,β,β-Trichloro-tert-butyl chloroformate, β,β,β-Trichloro-tert-butoxycarbonyl chloride, TCBoc-chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
ClCO2C(CH3)2CCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
239.91
Beilstein:
1935464
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
solid
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
InChI key
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)