주요 문서
700118
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H13N3
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
128-132 °C
작용기
phenyl
SMILES string
Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
InChI key
SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)