주요 문서
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Di-(2-naphthyl)-2-pyrrolidine methanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H23NO
CAS Number:
Molecular Weight:
353.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
mp
138-143 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
InChI key
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)