About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
164-168 °C
작용기
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChI key
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable