주요 문서
338559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
86-88 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
InChI key
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)