About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
214.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
122-126 °C
작용기
amine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI key
JATMCAQQSXISOR-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.