주요 문서
691763
Sigma-Aldrich
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOO13C(13CH2)713COOH
Molecular Weight:
197.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
98-103 °C (lit.)
질량 이동
M+9
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
기타 정보
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)