주요 문서
293741
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2,2,3,3-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-LNLMKGTHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)