주요 문서
691593
Sigma-Aldrich
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe3P
CAS Number:
Molecular Weight:
198.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.5% trace metals basis
양식
powder
입자 크기
−200 mesh
SMILES string
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
InChI key
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)