주요 문서
372641
Sigma-Aldrich
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ni2P
CAS Number:
Molecular Weight:
148.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
입자 크기
−100 mesh
SMILES string
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
InChI key
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)