주요 문서
683450
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-d5
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DCONDCD3
Molecular Weight:
64.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
liquid
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)