주요 문서
608904
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO15NH(CH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
74.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
InChI key
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)