주요 문서
682403
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Molecular Weight:
132.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분자량
132.12 (atom % calculation)
bp
181 °C
mp
-43 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
183.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)