주요 문서
164100
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate sodium salt
동의어(들):
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
152.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
90-110% (perchloric acid titration)
양식
powder, crystals or chunks
반응 적합성
core: sodium
불순물
≤10% Acetic acid sodium salt
mp
168 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
InChI key
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)