주요 문서
680982
Sigma-Aldrich
Cyclopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromocyclopropylzinc, Cyclopropane, zinc complex, Cyclopropylzinc(II) bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5BrZn
CAS Number:
Molecular Weight:
186.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.969 g/mL at 25 °C
0.969 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C1CC1
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Active nucleophile in Pd-catalyzed cross-coupling of heteroaryl halides.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)