주요 문서
680966
Sigma-Aldrich
2-Propylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Isopropylzinc bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
188.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.963 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
2-Propylzinc bromide solution (0.5 M in THF) has been used as a reagent in a protocol for the nickel-catalyzed dehalogenation of organic halides.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)