주요 문서
676977
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-15N2
97 atom % 15N, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H3015N2O6
Molecular Weight:
528.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
질량 이동
M+2
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1cc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1/i32+1,33+1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-QYIMINGJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)