주요 문서
609218
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-α-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
α-N-Fmoc-L-tryptophan-α-15N1, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tryptophan-α-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H2215NNO4
Molecular Weight:
427.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
mp
182-185 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i28+1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-NCGCNWTHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)