주요 문서
673188
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H35ClN2
Molecular Weight:
423.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
288-292 °C
SMILES string
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Emerging class of privileged ligands