NHC Ligands & Complexes
자사는 유기금속 화학 및 촉매 화학 애플리케이션에서 사용하기 위한 다양한 N-헤테로고리(NHC) 카벤 리간드 및 NHC 착체 포트폴리오를 제공할 수 있게 되어 기쁩니다. NHC 기반 유기촉매 반응은 이전에 생산하기 어려웠던 표적 분자에 대한 대체 합성 경로를 찾기 위해서 매우 유용하게 되었습니다.
NHC 보조 리간드는 다음과 같은 능력으로 인해 선호됩니다.
- 놀랍도록 광범위한 변형을 매개
- 금속 중심의 강력한 안정성 제공
- 높거나 낮은 산화 상태의 전이 금속 및 주족 원소에 결합
- 관련 포스핀 촉매보다 다양한 반응에서 보다 활성
- 카이랄성, 고정화 및 H2O 용해도를 통합하도록 즉시 수정 가능
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
자사의 광범위한 안정 NHC 리간드는 금속 전촉매와 결합하는 경우 다양한 중요 유기 변형에서 양호한 안정성 및 내성과 함께 높은 활성 및 선택성을 보여 줍니다.
- 메시틸, 이소프로필 및 아다만틸과 같은 입체적으로 장애가 되는 작용기를 가진 NHC 이미다졸리딘 리간드는 아릴화 반응, 소노가시라(Sonogashira) 반응 및 폐환 복분해(RCM) 반응에서 광범위하게 사용됩니다.
- NHC 트리아졸륨 리간드는 분자간 동종이량체화 반응, 분자내 스테터(Stetter) 반응, 산화성 마이클(Michael) 첨가 반응, 산화성 아미드화 또는 아자이드화, 비대칭 아실화, 교차 아실로인 축합, 도미노 개환 산화환원 아미드화, 크네베나겔(Knoevenagel) 축합, 클라이젠(Claisen) 재배열, 루이스 산- 및 N-헤테로고리 카벤 촉매 고리축합 반응 및 보드(Bode) 촉매를 사용한 거울상이성질체선택적 고리화와 같은 다양한 합성 반응에 유용하다고 밝혀졌습니다.
자사의 목표는 NHC 리간드 매개 화학에서 귀하의 최첨단 연구 프로젝트를 가속화하는 것입니다. 이를 위해 자사는 다양한 입체적으로 요구되는 NHC 리간드 세트로 구성된 리간드 키트를 제공합니다. 자사 NHC 리간드 및 착체가 배위 화학에서 어떤 차이를 만드는지 발견하십시오.