주요 문서
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
동의어(들):
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
128569
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (HPLC)
97%
양식
solid
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)