주요 문서
376434
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium iodide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10IN
CAS Number:
Molecular Weight:
235.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
99%
mp
151-154 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
1,4-Dimethylpyridinium iodide is an organic salt synthesized from a mixture of 4-methylpyridine and iodomethane in 2-propanol.
애플리케이션
1,4-Dimethylpyridinium iodide has been used in the synthesis of a two-photon ratiometric fluorescent probe (DNEPI) for mitochondrial cysteine (Cys) imaging in live cells.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)