주요 문서
664960
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
동의어(들):
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.585
density
1.095 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
phenyl
SMILES string
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI key
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F
Flash Point (°C)
104.4 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)