About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(I)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
263.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.637
bp
295 °C
density
1.862 g/mL at 25 °C
작용기
iodo
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.