주요 문서
652601
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(I)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
340.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
45-49 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)