분석
98%
양식
crystals
bp
219 °C (lit.)
mp
83-87 °C (lit.)
density
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup