주요 문서
650331
Sigma-Aldrich
Cyclopentylacetylene
90%
동의어(들):
1-Ethynylcyclopentane, Ethynylcyclopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10
CAS Number:
Molecular Weight:
94.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI key
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
34.0 °F
Flash Point (°C)
1.1 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)