주요 문서
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
동의어(들):
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
InChI key
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)