주요 문서
643521
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
108-112 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Cc1cc(Cl)nc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)11-7(9)5(4)3-10/h2H,1H3
InChI key
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)