추천 제품
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
적합성
conforms to structure for H-NMR
호환성
configured for ABI
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI key
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable