주요 문서
643467
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
97%
동의어(들):
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
73-77 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCCO)CC1
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10-15/h15H,4-10H2,1-3H3
InChI key
LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)